Kluczowe dokumenty
Z742087
Digital Exact-Temp Min/Max bottle thermometer
Ultralow freezers
About This Item
Kod UNSPSC:
42182209
NACRES:
NB.79
Materiały
bottle ( Ethylene/glycol)
opis
Bottle Filling: Ethylene glycol mixture
producent / nazwa handlowa
63927 (Ludwig Schneider)
zakres pomiaru temperatury
-50-70 °C
Parametry
-20 °C temperature (certified)
Opis ogólny
Cyfrowe termometry Exact-temp oferują jednoczesne wyświetlanie 3 temperatur (oprócz temperatury minimalnej i maksymalnej wskazywana jest temperatura otoczenia).
Plastikowa butelka z cieczą i precyzyjnym czujnikiem musi być umieszczona w monitorowanym urządzeniu, podczas gdy wyświetlacz
pozostaje widoczny na zewnątrz.
Alarm dźwiękowy włączy się, gdy temperatura wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustawionej temperatury.
Cechy produktu
  • Termometry zgodne z międzynarodowymi standardami (z certyfikatem zgodności i dokładności: dokładność ± 0,5 °C, rozdzielczość 0,1 °C)
  • Jednostki temperatury: °C lub °F
  • 3 tryby wyświetlania: temperatura maksymalna, minimalna i otoczenia
  • Funkcja alarmu
  • Dołączona bateria alkaliczna (AAA)
  • Zabezpieczone przed stłuczeniem plastikowe butelki PETG (z 30 ml mieszanką glikolu etylenowego)
  • Butelki z dołączonymi magnesami do łatwego montażu na ścianie lub drzwiach
  • Indywidualny numer seryjny
Butelki z termometrem Exact-temp są dostarczane z magnesami do łatwego montażu na ścianie lub drzwiach.
Cyfrowe termometry Exact-temp są skalibrowane na jedną temperaturę i są dostarczane z certyfikatem zgodności i dokładności.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)