Z273996
FRIO-Temp® bottle thermometer
low freezer, temperature -90-20 °C
Synonim(y):
Pomiar temperatury w zamrażarce, termometr do zamrażarki
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
low freezer
Właściwości
subdivision 1.0 °C
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61004-0000
zakres pomiaru temperatury
-90-20 °C
Długość
145 mm
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273996-1EA | 4061826668412 |