Kluczowe dokumenty
Z274011
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
oven, temperature 20-130 °C
Synonim(y):
sprzęt do pomiaru temperatury w piekarniku, termometr piekarnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
zastosowanie
oven
Właściwości
subdivision 1.0 °C
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60600-1100
zakres pomiaru temperatury
20-130 °C
Długość
145 mm
Opis ogólny
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Informacje prawne
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1