Z273988
FRIO-Temp® bottle thermometer
incubator, temperature 20-50 °C
Synonim(y):
Pomiar temperatury w inkubatorze, termometr do inkubatora
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
zastosowanie
incubator
Właściwości
subdivision 0.5 °C
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61004-0500
zakres pomiaru temperatury
20-50 °C
Długość
115 mm
Opis ogólny
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Zastosowanie
Termometr butelkowy FRIO-Temp® został użyty do rejestrowania temperatury próbki w inkubatorze
Cechy i korzyści
Termometr butelkowy FRIO-Temp® ma następujące zalety:
- Termometr odczytuje dokładną temperaturę bez zanieczyszczenia próbki, ponieważ napełniona butelka (w zestawie) naśladuje próbkę.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy włożyć termometr do butelki i umieścić go w pobliżu próbki.
- Termometr składa się z cieczy organicznej lub cieczy Enviro-Safe®.
- Termometr jest wykonany z bezołowiowego szkła i posiada trwale przytwierdzone oznaczenia.
Informacje prawne
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)