Kluczowe dokumenty
Z273961
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
refrigerator, temperature -5-15 °C
Synonim(y):
sprzęt do pomiaru temperatury w lodówce, termometr do lodówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
zastosowanie
refrigerator
Właściwości
subdivision 0.5 °C
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61004-0100
zakres pomiaru temperatury
-5-15 °C
Długość
115 mm
Opis ogólny
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Informacje prawne
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)