WHA10372803
Whatman® glass microfiber grade GF 31 1.4 µm pore size
white, binder free, 100 ea, 55 mm diam
Synonim(y):
Z750131
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Nazwa produktu
1731 filtry z mikrofibry szklanej, klasa 31, diam. 55 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10372803
Whatman Article No. 28414828 (US reference)
Średnica
55 mm
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)