Kluczowe dokumenty
WHA1842047
Whatman® glass microfiber filter discs multigrade (2 µm retention) pore size
white, 40 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Z747998
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters Multigrade GMF 150, diam. 47 mm, pore size 2 μm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1842-047
Whatman Article No. 28418508 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
2 μm
Opis ogólny
The Whatman GMF 150 is a multilayer glass microfiber filter with a coarse top layer (10 μm) meshed with a finer layer of 1.0 μm or 2.0 μm. Manufactured from 100% borosilicate glass microfiber, the filter is binder free. It is the ideal prefilter for higher particulate loading capacity with faster flow rates.
The GMF 150 allows for:
  • Higher particulate loading capacity
  • Faster flow rate
  • Extended life of filter
  • Multiple porosities, greater filtration efficiency
The GMF 150 represents a new dimension in separation science leading to faster and more cost-effective filtration. In application, the GMF 150* traps larger particles in the pores or on the surface of the coarse layer while the medium sized particles are caught in the interface meshing. The smaller particles are netted in the interstices of the fine layer.
Cechy i korzyści
  • W porównaniu z niezabezpieczoną membraną, większa objętość próbki może zostać przefiltrowana.
  • Większa ładowność cząstek stałych i szybsze prędkości przepływu niż w przypadku jednolitych filtrów wstępnych
  • Doskonała retencja cząstek (zarówno dużych, jak i małych)
  • 100% szkło borokrzemianowe, bez spoiwa
  • Wydłuża żywotność końcowej membrany filtracyjnej
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)