Key Documents
SYNF932490
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm
Synonim(y):
Synthware F932490
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F932490
dysk śr.
24 mm
śr. zewn. płytki
90 mm
Opis ogólny
O.D. of disc is 24 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)