Kluczowe dokumenty
SYNF964024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
60 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 42 mm
Synonim(y):
Synthware F964024, lejek filtrujący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F964024
pojemność
60 mL
60 mL
śr. zewn. płytki
42 mm
Opis ogólny
8629 Lejek Büchnera z wewnętrznym złączem i perforowaną płytką szklaną, uszczelniony perforowanym szklanym dyskiem do podtrzymywania mediów filtracyjnych. Posiada standardowe stożkowe złącze wewnętrzne (14/20) i złącze węża do źródła podciśnienia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)