Key Documents
SYNF964014
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
60 mL, joint: ST/NS 14/20, plate O.D. 42 mm
Synonim(y):
Synthware F964014, filter funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F964014
pojemność
60 mL
60 mL
śr. zewn. płytki
42 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)