SYNF973024M
Synthware™ filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware 973024, lejek z karbowanym dyskiem
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
fritted
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F973024M
capacity × diam.
60 mL
dysk śr.
30 mm
śr. filtra
30 mm
wielkość porów
10-15 μm
pojemność
60 mL
Opis ogólny
Z dwoma szklanymi korkami o średnicy 2 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)