Kluczowe dokumenty
SYNF371460M
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F371460M, filter funnels with fritted disc
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F371460M
pojemność
60 mL
60 mL
wielkość porów
10-15 μm
Opis ogólny
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)