Key Documents
SYNF381420M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 14/20, disc porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F381420M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
F381420M
dysk śr.
20 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)