SYNF100001
8629 Lejek filtracyjny 47 mm z karbowanym wspornikiem
Synonim(y):
Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F100001
dysk śr.
47 mm
śr. filtra
47 mm
pojemność
300 mL capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykorzystanie membran 47 mm do filtrowania roztworów korozyjnych, usuwania cząstek stałych z rozpuszczalników HPLC i analizy filtracyjnej z dyskami do ekstrakcji w fazie stałej. Podstawa nośna posiada uszczelniony krążek o grubej porowatości. Kompletny zestaw zawiera lejek z podziałką o pojemności 300 ml, aluminiowy zacisk, podstawę i litrową kolbę filtrującą.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)