SYNF10401LA
Synthware™ 47 mm filtration apparatus with stainless steel support, complete
joint: ST/NS 40/35
Synonim(y):
Synthware F10401LA, kompletny aparat do filtracji
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS40/35
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F10401LA
Opis ogólny
Wykorzystanie membran 47 mm do filtrowania roztworów korozyjnych, usuwania cząstek stałych z rozpuszczalników HPLC i analizy filtracyjnej z dyskami do ekstrakcji w fazie stałej. Podstawa nośna posiada wyjmowane sito nośne ze stali nierdzewnej o średnicy 47 mm do użytku z lepkimi lub białkowymi roztworami. Kompletny zestaw zawiera lejek z podziałką 300 ml, aluminiowy zacisk, podstawę i litrową kolbę filtrującą.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)