SYNF362024M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F362024M, szklany lejek filtrujący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F362024M
pojemność
15 mL
15 mL
śr. zewn. fryty
20 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nie zalecany do filtracji, w której ciśnienie przekracza 15 psi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)