Key Documents
SYNF363014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware F363014C, glass filter funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F363014C
pojemność
30 mL
30 mL
śr. zewn. fryty
30 mm
Opis ogólny
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)