Kluczowe dokumenty
SLW5809/2
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
graduated funnel only
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 5809/2
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
5809/2
SciLabware
Opis ogólny
Części do systemu filtracji próżniowej dla membran 47 mm
  • W pełni autoklawowalny
  • Idealny dla mikrobiologii
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW5809/2-1EA4061832443133