SLW5810/4
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
conical flask only
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 5810/4
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
5810/4
SciLabware
Opis ogólny
Części do systemu filtracji próżniowej dla membran 47 mm
- W pełni autoklawowalny
- Idealny dla mikrobiologii
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)