Key Documents
Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Synonim(y):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1483
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1398, 1559 (buckets)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG