Kluczowe dokumenty
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
Synonim(y):
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
sterylność
non-sterile
Właściwości
to hold 4 x MTP or CP plates
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1645
Parametry
1,896 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Opis ogólny
Płyty i nośniki płyt nie wchodzą w skład zestawu.
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)