Key Documents
Z657964
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Właściwości
lid
to hold 30 x 0.2/2.0 mL micolite tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1689-A
Parametry
21,255 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG