Kluczowe dokumenty
Z657999
Hettich® centrifuge rotors
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Właściwości
capacity 1.5 ‑ 100 mL
to hold 6 x 5092 buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 4446
Parametry
3,631 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models ROTANTA 460/460R
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)