Kluczowe dokumenty
Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 5259
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5051 (bucket)
Opis ogólny
  • compatible with bucket/carriers 5051, 5628
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)