Kluczowe dokumenty
Z601594
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1384
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Opis ogólny
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG