Z728802
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm
Synonim(y):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 6306
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5051 (bucket)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)