Z623512
Hettich® ROTANTA 460/460R centrifuge
ROTANTA 460, AC/DC input 240 V AC
Synonim(y):
wirówka hettich, wirówki hettich
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
Polecane produkty
Właściwości
cooling: no
producent / nazwa handlowa
Hettich 5650
wys. × szer. × śr.
453 mm (17.5 in.) × 554 mm (21.75 in.) × 707 mm (27.75 in.)
masa
106 kg (234 lb)
Opis ogólny
- Uniwersalna wirówka stołowa o dużej pojemności
- Dostępna w wersji niechłodzonej (460) i chłodzonej (460R)
- Zakres temperatur (460R): -20°C do + 4°C
- Pojemność: 4 x 750 ml (wychylna)
- Maks. prędkość obrotowa/RCF: 15 000/24 400 (stały kąt)
- 89 programów zdefiniowanych przez użytkownika
- Wysokoobrotowy rotor płytowy (6,446 g)
- Specjalna rampa hamująca do wirowania worków z krwią
- Dwukierunkowy interfejs szeregowy (opcjonalnie)
- Blokada panelu sterowania z kluczem (opcjonalnie)
- Zgodność z normami CE
Speciality applications available:
Note: Enhanced performance and an extended range of accessories guarantee fast, trouble-free operation in daily laboratory use. With a maximum capacity of 3 liters per run, the ROTANTA 460 centrifuges are proving themselves in clinics and laboratory facilities, as well as in biotechnology and life science departments.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
- Blood bags
- Cytology
- Chrome bath and Schlenk tubes
Note: Enhanced performance and an extended range of accessories guarantee fast, trouble-free operation in daily laboratory use. With a maximum capacity of 3 liters per run, the ROTANTA 460 centrifuges are proving themselves in clinics and laboratory facilities, as well as in biotechnology and life science departments.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
Opakowanie
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)