Kluczowe dokumenty
Z723525
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420, AC/DC input 240 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.22
wejście AC/DC
, Schuko plug
, UK plug
Właściwości
CE compliant
cooling: no
producent / nazwa handlowa
Hettich 4701
Parametry
15000 rpm
24400 rpm
metody
centrifugation: suitable
wys. × szer. × śr.
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
masa
81 kg (179 lb)
Opis ogólny
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
Opakowanie
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)