Z640913
BRAND® centrifuge tubes
capacity 48 mL, polypropylene, without cap, pack of 25 ea
Synonim(y):
115350, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 115350
pojemność
48 mL
probówka śr. × wys.
30 mm × 100 mm
Opis ogólny
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)