BR781029
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 50 mL, round bottom, L × W 35 mm × 98 mm
Synonim(y):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate
round bottom
transparent tube
opis
RCF up to 20000g
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
BRAND 781029
dł. × szerokość
35 mm × 98 mm
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Probówka wirówkowa 1191 PC została zaprojektowana z myślą o niezawodnym działaniu w zastosowaniach związanych z wirowaniem laboratoryjnym. Ta przezroczysta probówka z wytłoczonymi podziałkami co około 1 mm zapewnia dobrą widoczność zawartości i ma lekko żółte zabarwienie. Została zaprojektowana tak, aby wytrzymać względne siły odśrodkowe (RCF) do 5000. Konstrukcja bez obręczy zwiększa łatwość użytkowania, umożliwiając wydajną obsługę i przechowywanie.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781029-10EA | 4061831859706 |