Z641278
BRAND® centrifuge tube caps
for 48 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
Właściwości
for 48 mL tubes
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
BRAND
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nasze zakrętki do probówek wirówkowych PP są wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE), zapewniając bezpieczne dopasowanie i niezawodne uszczelnienie.
Inne uwagi
BR115370 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)