Kluczowe dokumenty
1.01123
Supelco
System odprowadzania rozpuszczalników
with manual pressue build-up, for use with 10 L and 30 L stainless steel barrels
Synonim(y):
Ręczny system wyciągania beczek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121516
NACRES:
NA.03
kompatybilność
for use with 10 L and 30 L stainless steel barrels
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Specjalnie opracowany system pobierania rozpuszczalnika z ręcznym wytwarzaniem ciśnienia do zwrotnych beczek ze stali nierdzewnej EMD Millipore o pojemności 10 l i 30 l. Zawiera dwie rurki zanurzeniowe, jedną dla 10L i jedną dla 30L. Specjalnie zaprojektowany dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika i maksymalnej niezawodności aplikacji.
z ręcznym wytwarzaniem ciśnienia dla beczek ze stali nierdzewnej o pojemności 10 l i 30 l
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2