Kluczowe dokumenty
Z653659
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 20 mm × 200 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 20 mm , cap
Synonim(y):
1636/38MP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1636/38MP
dostępność
available only in EU
śr. zewn. × dł.
20 mm × 200 mm
pojemność
40 mL
rozmiar gwintu
20 mm , cap
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
Hodowla in vitro komórek zwierzęcych i roślinnych w pożywce jest istotną częścią dzisiejszych badań w dziedzinie mikrobiologii. Takie metody hodowli mogą być prowadzone w różnych skalach - naczynia są odpowiednio dobierane. Do badań testowych stosuje się raczej małe naczynia, takie jak probówki hodowlane.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Wysoka odporność na działanie wody zmniejsza wypłukiwanie zanieczyszczeń, które mogą powodować zmiany pH
  • Zakrętki PBT z obojętnym gumowym dyskiem wyłożonym PTFE
  • Zakrętka wytrzymuje powtarzające się cykle sterylizacji suchym ciepłem i parą.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)