Z653667
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 22 mm × 200 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 22 mm , cap
Synonim(y):
1636/10MP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1636/10MP
dostępność
available only in EU
śr. zewn. × dł.
22 mm × 200 mm
pojemność
50 mL
rozmiar gwintu
22 mm , cap
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)