Kluczowe dokumenty
DWK73800-15415
KIMBLE® Solid Cap
with rubber liner, phenolic, cap for 15-415
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/rubber liner
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73800-15415
dopasowywanie
cap for 15-415
Opis ogólny
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavable
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Cechy i korzyści
• Autoclavable• White rubber liners• Excellent for general laboratory use• Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)