Kluczowe dokumenty
DWK45066C-15
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with PTFE Liner), cap for 15-415
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE Liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
opakowanie
case of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45066C-15
dopasowywanie
cap for 15-415
Cechy i korzyści
• Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving• PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects• Excellent for general laboratory use• Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)