Kluczowe dokumenty
Z651583
Quickfit® Pyrex® jacketed beakers
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
1025/28SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
Quickfit 1025/28/SC
dostępność
available only in EU
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Main part of the connectors are made from chemically resistant PTFE they can be used with temperature controlling mediums other than water, for example, oils. They are also suitable for use at temperatures from -20°C up to 200°C.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)