Key Documents
SLW1531/12D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1531/12D
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
1531/12D
SciLabware
średnica obudowy
138 mm
wys. butelki
248 mm
pojemność
2000 mL
2000 mL
śr. wewn. szyjki
28 mm
rozmiar ramienia bocznego
9 mm
Opis ogólny
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.