Kluczowe dokumenty
SYNF234020C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 40 mm × 200 mm, Disc porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware F234020C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F234020C
śr. zewn. × dł.
40 mm × 200 mm
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Krótka kolumna z dolnym złączem 24/40 i przyłączem węża do próżni. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ściany zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)