Key Documents
Z546429
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 25-50 μm
Synonim(y):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
10 mm
pojemność lejka
2 mL
trzon śr.
6 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)