Z546488
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 4-8 μm
Synonim(y):
lejki buchner
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
20 mm
pojemność lejka
15 mL
trzon śr.
10 mm
wielkość porów
4-8 μm porosity
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)