Z517291
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
fritted
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
2 L
śr. × wys.
130 mm × 370 mm
dysk śr.
120 mm
śr. filtra
120 mm
fryta śr.
120 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517291-1EA | 4061832116457 |