Kluczowe dokumenty
Z422916
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel assemblies with removable fritted disc
funnel capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.24
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność lejka
500 mL
wielkość porów
coarse
pojemność
500 mL capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pressure or vacuum can be applied alternately or simultaneously for fast filtration or drying. Unique design allows the fritted disc to be removed and replaced. The bottom support is all PTFE and has a vent. A port is supplied on the top cap for an optional adjustable pressure relief valve. Large top and bottom openings are 85 mm I.D. allowing easy access to funnel contents. Complete assembly includes top cap, funnel, coarse frit, 90 mm base assembly, and 2 L bottle with GL 45 thread.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z422916-1EA4061832132327