Z742270
DURAN® Bottle Top Vacuum Filter Funnels
capacity 500 mL, thread for GL 45, polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter diam. 90 mm, sterile
Synonim(y):
292702818
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292702818
pojemność
500 mL
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
wielkość porów
0.1 μm pore size
dopasowywanie
thread for GL 45
Opis ogólny
Zaprojektowany do sterylizacji lub klarowania wodnych pożywek do hodowli komórkowych. Dostarczany wyłącznie jako lejek filtracyjny do użytku z Duran TILT (z adapterem gwintu GL 45) lub butelkami na pożywki o średnicy 45 mm. Dostępny w trzech różnych asymetrycznych rozmiarach porów (0,1 um, 0,2 um, 0,45 um). Uwypuklona podziałka ułatwia odczyt objętości. Wyprodukowane w czystym pomieszczeniu z nietoksycznych materiałów. Dostarczane w stanie sterylnym.
Inne uwagi
Wymaga Z742267 do użytku z DURAN TILT butelki na media.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742270-12EA | 4061834231547 |