Key Documents
Z137294
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
opis
joint I.D. 20 mm
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 719040
pojemność
15 mL
dysk śr.
20 mm
wielkość porów
70-100 μm porosity
Opis ogólny
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)