Kluczowe dokumenty
Z673412
KDS stainless steel syringes
volume 20 mL, pressure 700-1500 psi
Synonim(y):
stainless steel syringes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opis
with Luer lock
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 780816
Parametry
700-1500 psi pressure
dł. × śr. zewn.
4.73 in. (120 mm) × 0.88 in. (22.2 mm)
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
Cechy i korzyści
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable
  • Good resistance to most chemicals
  • Safe solution when using high pressure dispensing
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2