Z673439
KDS stainless steel syringes
volume 100 mL, pressure 700-1500 psi
Synonim(y):
stainless steel syringes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opis
with Luer lock
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 780818
Parametry
700-1500 psi pressure
dł. × śr. zewn.
6.73 in. (170.9 mm) × 1.50 in. (38.1 mm)
pojemność
100 mL
Opis ogólny
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
Cechy i korzyści
- Kompatybilny z większością pomp strzykawkowych
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Dobra odporność na większość chemikaliów
- Bezpieczne rozwiązanie przy dozowaniu pod wysokim ciśnieniem
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)