Kluczowe dokumenty
Z261181
Hamilton® GASTIGHT® digital syringe
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
Właściwości
needle N.I.S.T. traceable calibrated syringe
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton DS80230
dł. igły
2 in.
pojemność
25 μL
Opis ogólny
This N.I.S.T. traceable, calibrated syringe device provides constant injection rate. The LCD display shows syringe volume within ± 0.5% of volume dispensed. A fine adjustment thumbwheel sets syringe volumes and the plunger stop can be set for repetitive injections.
The 701N is cemented needle, RN syringes have removable, 2 in. (51 mm) bevel tip needle.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)