Z131059
Nalgene® graduated cylinders
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polymethylpentene
Synonim(y):
Cylinder PMP, wyskalowany cylinder PMP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
subdivision 5.0 mL
opakowanie
pack of 1 ea
case of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3663-0500
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 2.6 mL
kolor
transparent
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)