Z131121
Nalgene® graduated cylinders
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polypropylene
Synonim(y):
Cylinder PP, Cylinder PP z podziałką
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
subdivision 10.0 mL
opakowanie
pack of 1 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3662-1000
zakres pomiaru objętości
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
kolor
translucent
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z131121-1EA | 4061832615929 |
Z131121-6EA | 4061832615936 |